Learn More
ratiolab™ Becher per urina sterile in polipropilene
Use these beakers for a variety of storage and sampling applications. ratiolab™ Multi-Purpose Beakers With Screw-Caps are ideal for sampling, transport and storage of solid, pasty and liquid samples.
Marca:  ratiolab™ 5921183
Codice prodotto. 10691963
  • 94.10€ / pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Polypropylene (PP) or polystyrene (PS) sample cups with red screw-cap are supplied in non-sterile or sterile and are individually packed.
Specifica
Specifica
Sterile
120 ml
Polipropilene
Confezione da 250
Becher per urine
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
ratiolab™ Becher per urina sterile in polipropilene > Capacity: 125mL