Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well DNA LoBind Microplate
743.00€ - 1685.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 384 |
Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10524714
![]() |
Eppendorf™
0030627300 |
240 | N/A | N/A | N/A | |||||
10084393
![]() |
Eppendorf™
0030623304 |
80 |
743.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
Conical Bottom (V-well) |
16 x 24 | |
384 |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well DNA LoBind Microplate