Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in PPCO
GREENER_CHOICE
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE
Marca:  Fisherbrand™ 300111-0004
Codice prodotto. 12662405
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: Polypropylene linerless screw caps
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE
  • Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
  • Brittleness temperature of 0°C (32°F)
  • Rigid walls
  • Excellent chemical resistance
  • Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† Bottle may reach maximum temperature only if empty.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4.2 once, 125 ml
4.2 oz.
PPCO
38 mm
Larga
Unlined
38 mm
125 ml
Semitrasparente
Non sterile
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Autoclavable
Wide Mouth Bottle
PPCO
A vite
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in PPCO > Capacity: 4 oz. (125mL); 38mm screw cap