Learn More
Buerkle™ Polypropylene Wide-Necked Bottle Codice prodotto.: 10783064
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Polypropylene Wide-Necked Bottle
Codice prodotto. 10783064 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
1000 mL, 65 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
40 mm
50 mm
65 mm
Individual customer-specific printing possible - please ask us!
Codice prodotto. 10783064
Marca: Buerkle™ 03191000
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Individual customer-specific printing possible - please ask us!
Sturdy bottle with wide-necked opening and screw cap. Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes. Leakproof.
  • Individual customer-specific printing is possible
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Transparent
Descrizione Round
Diametro (sistema metrico) interno collo 50 mm
Materiale Polypropylene
N. per confezione Each
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 65 mm
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 207 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Titolo del prodotto
Buerkle™ Polypropylene Wide-Necked Bottle >