Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene
Per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia facilmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto, la superficie antistatica e possono essere utilizzate in diverse applicazioni di laboratorio.
Marca: Fisherbrand™ HS1425BF
44.14 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom helps resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Antistatic surface to ensure complete sample removal
- 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specifica
Piatto | |
Bianco | |
Polistirene | |
Navicella per pesatura antistatica | |
78 x 56 x 14 mm | |
56 mm |
30 mL | |
Sì | |
Rombo; A losanghe | |
Analizzatore di umidità a microonde | |
78 mm | |
14 mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30