Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard quadrata nera in polistirene
GREENER_CHOICE
Pesatura e travaso semplici dei campioni. La navicella per pesata standard di forma quadrata in polistirene Fisherbrand™ si piega facilmente ed è caratterizzata da una superficie liscia e angoli arrotondati, per travasi agevoli. Scegliere il formato e il colore più adatti alle proprie necessità. Monouso e di lunga durata.
Marca:  Fisherbrand™ HS1421C
84.27 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11897172
  • 104.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Weigh and pour samples with ease. Fisherbrand™ Polystyrene Square-Shaped Standard Weighing Boat folds easily and features a smooth surface and round corners for easy pouring. Choose the size and color that works best for your needs. Disposable and durable.
  • Flexible boats feature smooth surfaces and rounded corners to provide accurate pour-outs with minimal sample loss
  • Select white, black or blue for best color contrast to ensure sample is completely removed
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Available in three sizes and two colors, in packs of 500
  • All are FDA/food-grade compliant
Specifica
Specifica
Piatto
Natural
Polistirene
Navicella per pesatura standard
Grande; 140 x 140 x 22 mm
5.5 in.
5.5 in.
22 mm
98 mm (Inner Base)
280 mL
Quadrato
Analizzatore di umidità a microonde
12 mil
140 mm
140 mm
1 in.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard quadrata nera in polistirene > Color: Blue; Capacity: 280mL