Learn More
Sampling Systems™ Sessola per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene
Realizzate in camera sterile classe 100,000 a garanzia di igiene. I cucchiai per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene Sampling Systems™ sono confezionati singolarmente e non richiedono onerose pulizie o convalide igieniche.
Marca: Sampling Systems™ 8045A-30
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Large variety of different sizes available
- Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
- Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Specifica
Disposable Scoop | |
Individually Bagged | |
Single-use | |
White |
Polystyrene | |
30 mL | |
Non-sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
121715 | Certificato di conformità | 11/02/2025 | 8045A-30 |
119210 | Certificato di conformità | 22/07/2024 | 8045A-30 |
118341 | Certificato di conformità | 22/04/2024 | 8045A-30 |
109252 | Certificato di conformità | 21/07/2023 | 8045A-30 |
107666 | Certificato di conformità | 12/12/2022 | 8045A-30 |