Learn More
Brand™ Macrocuvette in polistirene
Le macrocuvette in polistirene BRAND™ forniscono un percorso ottico chiaro e trasparente, con l'indicazione dell'orientamento del percorso.
Marca: Brand™ 759005
13.87 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- In polistirene.
- Percorso ottico chiaro e trasparente, con indicazione dell'orientamento
- Prodotte in condizioni ambientali controllate e confezionate in modo completamente automatico, senza contatto umano
- Raggruppate in confezioni in base al numero di stampo per garantire una variazione minima del coefficiente di estinzione
Specifica
da 2,5 a 4,5 ml | |
Confezione da 100 | |
35 mm |
Polistirene | |
340 nm | |
10 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013700 | Certificato di analisi | 31/03/2025 | 759005 |
0000013473 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | 759005 |
0000013282 | Certificato di analisi | 07/02/2025 | 759005 |
0000013227 | Certificato di analisi | 20/12/2024 | 759005 |
0000013063 | Certificato di analisi | 16/12/2024 | 759005 |