Learn More
BRAND™ Micropiastre BRANDplates™pureGrade™ da 96 pozzetti
In PS in versione non trattata. Le micropiastre BrandTech™ BRANDplates™ pureGrade™ da 96 pozzetti sono non citotossiche prive di endotossine, DNasi, DNA e RNasi. Non sterili con media capacità legante sono adatte per saggi omogenei, screening e conservazione.Il codice alfanumerico grigio in rilievo sulle piastre solide bianche e nere,permette di identificare facilmente il pozzetto.
Marca:  BRAND™ 781614
679.78 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24284" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10004804
  • 785.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polystyrene surface
  • Medium binding, nonsterile
  • Standard plate for most applications
  • Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
  • Strip plates available
  • Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
  • Transparent bottoms available in F- shape
  • Available in clear, white or black
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
  • Suited for homogenous assays, screening, and storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Includes Barcode
Standard
Medium Binding
UV Transparent
350 μL
Non-sterile
Yes
50
ANSI, SLAS
8 x 12
Clear
Polystyrene
96
Flat Bottom (F-well)
Homogenous assays, screenings and storage