Learn More
Kartell™ Contenitori per urina in polistirene
In polipropilene trasparente per garantire robustezza e resistenza alle sostanze chimiche. I contenitori per urina Kartell™ in polistirolo sono disponibili sterili e non sterili con tappi a vite con codice colore.
Marca: Kartell™ 0564000
100.06 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Non sterile cups have blue screw caps; sold in multi-packs
- Sterile cups have red screw cap and a sanitized marking area; individually wrapped
- CE marked; IVD approved
Specifica
Sì | |
Polistirene | |
150 ml | |
Blu | |
Tappo a vite | |
Per la raccolta delle urine | |
74 mm | |
Confezione da 500 |
Sì | |
Non-sterile | |
CE e IVD | |
Polipropilene | |
63 mm | |
20 to 100 mL | |
Tappo a vite in polipropilene |