Learn More
Kartell™ Contenitori per urina in polistirene
In polipropilene trasparente per garantire robustezza e resistenza alle sostanze chimiche. I contenitori per urina Kartell™ in polistirolo sono disponibili sterili e non sterili con tappi a vite con codice colore.
62.50€ - 239.00€
Specifica
Graduated | Sì |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Certificazione/Conformità | CE e IVD |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Sterilità | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Sterilità | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10747721
|
Kartell™
0564000 |
Blu | Non-sterile | Confezione da 500 |
149.64€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10682892
|
Kartell™
0564100 |
Rosso | Sterile | Confezione da 250 |
169.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10293663
|
Kartell™
0564200 |
Red | Aseptic | 250/Pk. |
62.50€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15119422
|
Kartell™
0564300 |
Blue | Non-sterile | 600/Pk. |
239.00€
pezzi 600 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- I contenitori non sterili hanno coperchi a vite in colore blu; venduti in multipack
- I contenitori sterili hanno un coperchio a vite in colore rosso e un'area di marcatura disinfettata; confezionati individualmente
- Marcatura CE; con approvazione IVD
Specifica
Sì | |
Polistirene | |
CE e IVD | |
Tappo a vite |