Learn More
Navailles Polyurethane Asynchronous Chair
The Polyurethane Asynchronous Chair is fully and easily adjustable, featuring a comfortable and airy surface. Constructed without staples nor seams.
407.00€ - 467.00€
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Stile del braccio | No Armrests |
Certificazione/Conformità | EN 1021-1, EN 1021-2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories, Chemical Industry |
Tipo di sollevamento | Gas-lift column |
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Tipo di ruote | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Tipo di ruote | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17416182
|
Navailles
7NG 40GBLU 00 905 |
460 to 590 mm | Wheels with rubber tires |
407.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17426182
|
Navailles
7NG 40GHLP 01 905 |
560 to 800 mm | None |
467.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 5-branch, scuff-resistant, reinforced chrome base
- Chrome gas-lift column for height adjustment with shock absorber
- Ergonomic seat and backrest in black soft polyurethane
- Independently adjustable seat and backrest tilt with one fingertip lever
Specifica
Yes | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gas-lift column | |
120 kg | |
23.2 in. | |
Black |
No Armrests | |
Laboratories, Chemical Industry | |
265 lb. | |
8 Years | |
59 cm |
Titolo del prodotto
Navailles Polyurethane Asynchronous Chair