Learn More
Sedile sagomato in poliuretano
Constructed of high quality polyurethane. DBO Sieges™ Polyurethane Contoured Seats are ideal for general lab use.
Marca: mb2 AP1B2D1NE2
Descrizione
- Dimensions: 610 dia. x 460mmH
- Five Wheels
Specifica
Sedile sagomato | |
Ergonomico | |
610 mm | |
700 mm | |
Sagomato | |
Polyurethane |
Height | |
Ruota a 5 cerchi | |
Per poltrona girevole | |
1 Ea. | |
No |
Titolo del prodotto
Sedile sagomato in poliuretano > Dimensions: 610 dia. x 480mmH