Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marca:  LABPLAS KSS-67910-DE
Codice prodotto. 17956549
  • 271.00€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polyurethane Sani-Stick
  • Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Specifica
Specifica
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
None