Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
271.00€ - 326.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17956549
|
LABPLAS
KSS-67910-DE |
None |
271.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17936649
|
LABPLAS
KSS-67915-DE |
Gloves |
326.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Specifica
Hygiene Sponge Sampling Kit |