Learn More
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinile
Fill and clean these wide neck PVC containers with ease due to the roomy neck configuration. Supplied without closure.
Marca: Kautex™ 2000084423
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Member of Series 310 container family
- Closure available separately
Specifica
300 mL | |
41 mm | |
Cloruro di polivinile | |
288/Cs. | |
Pozzetti quadrati | |
Wide Neck Container |
Trasparente | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
288 | |
No | |
105.5 mm | |
Chiusura |
Titolo del prodotto
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinile > Capacity: 300 mL; Color: Transparent; Height: 105.5 mm