Learn More
Fisherbrand™ Porcelain 25mL Crucibles
For laboratory and industrial purpose
Marca: Fisherbrand™ FB960S
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Material type: Porcelain
- Color: White
- Cubic feet/case: 0.237
Specifica
White | |
Porcelain | |
25 mL |
Pore Size: 15 microns | |
For laboratory and industrial purpose | |
Medium |