Learn More
Fisherbrand™ Porcelain 25mL Crucibles
For laboratory and industrial purpose
17.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Porcelain |
Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory and industrial purpose |
Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
Codice del prodotto | Marca | Product Type Specs | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type Specs | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17494012
|
Fisherbrand™
FB960S |
Medium |
17.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Material type: Porcelain
- Color: White
- Cubic feet/case: 0.237
Specifica
White | |
Porcelain | |
For laboratory and industrial purpose | |
25 mL |