Learn More
Haldenwanger™ Ciotole in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Basins feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 33C/4B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02520kg
Codice prodotto. 10048160
  • 16.43€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Shallow form porcelain basin
  • Available in a variety of sizes
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
Bacinella
Smooth
70 mm
Rectangular
Laboratories
70 x 46 x 13 mm
13 mm