Learn More
Haldenwanger™ Ciotole in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Basins feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
10.65€ - 24.55€
Specifica
Materiale | Porcelain |
---|---|
Forma | Rectangular |
Tipo | Evaporating Basin |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
Finitura interna | Smooth |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10509031
|
Haldenwanger™
33C/00 |
10 mm | 45 mm |
10.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10048160
|
Haldenwanger™
33C/4B |
13 mm | 70 mm |
16.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10260961
|
Haldenwanger™
33C/00B |
15 mm | 50 mm |
14.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10038150
|
Haldenwanger™
33C/7 |
16 mm | 96 mm |
24.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Shallow form, round-bottom porcelain basin
- Available in a variety of sizes
- Includes spout for easy pouring
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcelain | |
Evaporating Basin | |
Smooth |
Rectangular | |
Laboratories |