Learn More
Rogo-Sampaic Imbuto Buchner in porcellana
Excellent for separating liquids from solids in the laboratory. Porcelain Buchner Funnels provide a quick and easy pressure assisted filtration method.
Marca:  Rogo-Sampaic PNF016
Codice prodotto. 11707345
  • 548.00€ / Pezzo
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • White porcelain
  • Available for a range of volumes and filter diameters
  • Applications include collecting recrystalized compounds
  • Excellent thermal and chemical resistance
Specifica
Specifica
4200 ml
240 mm
117 mm
Imbuto Buchner
Porcellana
240 mm
1 ciascuno