Learn More
Fisherbrand™ Imbuto Buchner in porcellana
Excellent for separating liquids from solids in the laboratory. Fisherbrand™ Porcelain Buchner Funnels provide a quick and easy pressure assisted filtration method.
51.36€ - 1537.00€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Imbuto Buchner |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) piastra | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) piastra | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11707335
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 150 ml |
60.47€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11797325
|
Fisherbrand™
|
55 mm | 80 ml |
69.32€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11787325
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 40 ml |
51.36€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11717335
|
Fisherbrand™
|
90 mm | 265 ml |
84.59€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11797335
|
Fisherbrand™
|
185 mm | 2000 ml |
238.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11707345
|
Fisherbrand™
|
240 mm | 4200 ml |
518.34€
Pezzo |
N/A | ||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
11737335
|
Fisherbrand™
|
125 mm | 660 ml |
111.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11747335
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 1080 ml |
213.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11727335
|
Fisherbrand™
|
110 mm | 490 ml |
98.47€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11717345
|
Fisherbrand™
|
320mm | 10 L |
1537.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- White porcelain
- Available for a range of volumes and filter diameters
- Applications include collecting recrystalized compounds
- Excellent thermal and chemical resistance
Specifica
Porcellana | |
1 ciascuno | |
Imbuto Buchner |