Learn More
BRAND™ Porcelain Desiccator Plate
Porcelain construction. Can be used with either glass or plastic dessicators.
Marca: BRAND™ 65980
156.36 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Porcelain construction
- For use with glass or plastic desiccators
- Central hole approx 20mm dia.
- Small perforations approx 5mm dia.
Specifica
235 mm | |
Desiccator Plate | |
For Desiccators |
1 Each | |
Porcelain | |
Spare Parts and Accessories |