Learn More
BRAND™ Porcelain Desiccator Plate
Porcelain construction. Can be used with either glass or plastic dessicators.
76.10€ - 183.00€
Specifica
Product Type | Desiccator Plate |
---|---|
N. per confezione | 1 Each |
Materiale | Porcelain |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Desiccators |
Include | Spare Parts and Accessories |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10589151
|
BRAND™
65965 |
140 mm |
76.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10019710
|
BRAND™
65975 |
190 mm |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10044201
|
BRAND™
65980 |
235 mm |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Porcelain construction
- For use with glass or plastic desiccators
- Central hole approx 20mm dia.
- Small perforations approx 5mm dia.
Specifica
Desiccator Plate | |
Porcelain | |
Spare Parts and Accessories |
1 Each | |
For Desiccators |