Learn More
BRAND™ Porcelain Desiccator Plate
Porcelain construction. Can be used with either glass or plastic dessicators.
Marca: BRAND™ 65965
67.49 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Porcelain construction
- For use with glass or plastic desiccators
- Central hole approx 20mm dia.
- Small perforations approx 5mm dia.
Specifica
Desiccator Plate | |
1 Each | |
For Desiccators |
140 mm | |
Porcelain | |
Spare Parts and Accessories |