Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Basins
Glazed inside and out
Marca: Haldenwanger™ 130/5
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Deep form, French shape, glazed inside and out.Specifica
Round | |
Porcelain | |
Evaporating Basin | |
50 mm |
190 mL | |
Round | |
Glazed | |
97 mm |