Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Basins
Glazed inside and out
21.55€ - 34.30€
Specifica
Materiale | Porcelain |
---|---|
Forma | Round |
Tipo | Evaporating Basin |
Finitura interna | Glazed |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10342152
|
Haldenwanger™
130/5 |
190 mL | |||||||
12390689
|
Haldenwanger™
131/3 |
60 mL |
25.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12360709
|
Haldenwanger™
130/3 |
70 mL | |||||||
Descrizione
Deep form, French shape, glazed inside and out.Specifica
Porcelain | |
Round | |
Evaporating Basin | |
Glazed |