Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Basins
Glazed inside and out
Marca:  Haldenwanger™ 130/3
Codice prodotto. 12360709
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Deep form, French shape, glazed inside and out.
Specifica
Specifica
Round
Porcelain
Evaporating Basin
40 mm
70 mL
Round
Glazed
75 mm