Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
In porcellana smaltata per laboratorio per fornire un'eccellente resistenza chimica e termica. Le piastre di evaporazione in porcellana Haldenwanger™ offrono una solida bacinella per l'evaporazione di solventi in eccesso per produrre un precipitato solido o una soluzione concentrata.
Marca: Haldenwanger™ 109/00
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Available in shallow and semi-shallow form
- Sizes up to 175mL glazed; 1,000mL and larger are glazed except outside base
Specifica
Rotondo | |
Porcellana | |
Piastra di evaporazione | |
Levigato | |
70 mm |
50 mL | |
Round | |
Laboratories | |
28 mm |