Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
In porcellana smaltata per laboratorio per fornire un'eccellente resistenza chimica e termica. Le piastre di evaporazione in porcellana Haldenwanger™ offrono una solida bacinella per l'evaporazione di solventi in eccesso per produrre un precipitato solido o una soluzione concentrata.
8.75€ - 33.65€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Forma | Round |
Tipo | Piastra di evaporazione |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
Finitura interna | Levigato |
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10494531
|
Haldenwanger™
888/4 |
Piatta | 100 mm | 20 mm |
21.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10260011
|
Haldenwanger™
888/2 |
Piatta | 80 mm | 16 mm |
15.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10483381
|
Haldenwanger™
109/5 |
Rotondo | 125 mm | 50 mm |
33.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10269530
|
Haldenwanger™
109/000 |
Rotondo | 63 mm | 25 mm | N/A | ||||
10128160
|
Haldenwanger™
109/00 |
Rotondo | 70 mm | 28 mm |
12.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10443001
|
Haldenwanger™
109/0 |
Rotondo | 80 mm | 32 mm |
14.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Disponibili in forma bassa e semi-bassa
- Dimensioni fino a 175 ml satinate; le versioni da 1,000 ml e superiore sono satinate, ad eccezione della base esterna
Specifica
Porcellana | |
Piastra di evaporazione | |
Levigato |
Round | |
Laboratories |