Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana
Pestelli in porcellana per un'ampia gamma di applicazioni. I pestelli in porcellana Haldenwanger™ sono disponibili satinati e non satinati con diametro della testa compreso tra 24 e 85 mm. Ispezioni rigorose, dalla materia prima fino ai prodotti finiti, garantiscono una qualità costante.
Marca:  Haldenwanger™ 56/2
Codice prodotto. 10693291
  • 30.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Excellent chemical resistance
  • Laboratory porcelain complies with DIN EN 60672-3,Group C100, Type C110
Specifica
Specifica
Non satinato
Pestello
150 mm
36 mm
Porcellana