Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana
Pestelli in porcellana per un'ampia gamma di applicazioni. I pestelli in porcellana Haldenwanger™ sono disponibili satinati e non satinati con diametro della testa compreso tra 24 e 85 mm. Ispezioni rigorose, dalla materia prima fino ai prodotti finiti, garantiscono una qualità costante.
15.65€ - 42.90€
Specifica
Finitura | Non satinato |
---|---|
Product Type | Pestello |
Materiale | Porcellana |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10405011
|
Haldenwanger™
L 56/00/RAUH |
115 mm |
15.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10693291
|
Haldenwanger™
L 56/2/RAUH |
150 mm |
30.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11930897
|
Haldenwanger™
L 56/3/RAUH |
175 mm |
42.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Superfici grigliate non satinate
- Resistenza chimica eccellente
- Porcellana per laboratorio conforme a DIN EN 60672-3, Gruppo C100, Tipo C110
Specifica
Non satinato | |
Pestello | |
Porcellana |
Titolo del prodotto
Haldenwanger™ Pestello in porcellana