Learn More
OHAUS™ Portable Balance - CR Series
Quality Portable Electronic Scales Suitable for Everyday Weighing.
46.15€ - 51.25€
Specifica
Descrizione | Stability indicator, mechanical and software overload/underload protection, auto shut-off |
---|---|
Tipo di display | LCD |
Da utilizzare con (applicazione) | Pesatura |
Tempo di stabilizzazione | 2.000 s |
Dimensioni (L x P x A) | 23.500 x 17.000 x 5.500 cm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16615164
|
OHAUS™
30428213 |
CR221 |
46.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16625164
|
OHAUS™
30428214 |
CR621 |
51.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16635164
|
OHAUS™
30428215 |
CR2200 |
46.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16606772
|
OHAUS™
30428216 |
CR5200 |
51.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Intuitive two-button design makes for easy operation.
- Slim, space-saving design allows for stackable storage.
- Enlarged weighing platform can adequately handle large samples and a variety of objects.
Specifica
Stability indicator, mechanical and software overload/underload protection, auto shut-off | |
Pesatura | |
23.500 x 17.000 x 5.500 cm | |
205.00 mm | |
5.000 in. | |
125.000 mm | |
41.000 mm | |
5.200 in. | |
132.000 mm | |
0.400 kg |
LCD | |
2.000 s | |
8.10 in. | |
5.50 in. | |
140.00 mm | |
1.60 in. | |
8.10 in. | |
205.00 mm | |
0.900 lb. | |
3 AA batteries (included) or AC adapter (not included) |
Titolo del prodotto
OHAUS™ Portable Balance - CR Series