missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Position Rack Tube Vessel Type, Fraction Collector
These racks are for use with the FC203B and FC204 Fraction Collectors
34.66€ - 887.22€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16676105
|
Gilson™
12040101 |
9 mL Vial (13 x 100 mm) | Code 1 |
34.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16626115
|
Gilson™
130412 |
5 mL Vial (12 x 75 mm) | Code 4 |
887.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- HPLC Purification Technique
- Maximum Vessel Quantity is 80
- Tube Vessel Type
Specifica
80 |