Learn More
Potassium, 98%, chunks, in mineral oil, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10216760
10 g, Plastic Bottle in Tin Can
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle in Tin Can
Plastic Drum
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-09-7
Formula molecolare K
Molecular Weight (g/mol) 39.10
Numero MDL MFCD00133776
InChI Key ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC Name potassium
SMILES [K]
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium
Colore Gray
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare K
Quantità 10 g
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Indice di Merck 15, 7725
Peso formulazione 39.1
Imballaggio Plastic Bottle in Tin Can
Forma Chunk
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Potassium, 98%, chunks, in mineral oil, Thermo Scientific Chemicals >