Learn More
Potassium Acetate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15642340
Potassium Acetate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15642340 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
500 g, Flacone in polietilene
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Codice prodotto. 15642340
Marca: Honeywell-Fluka 236497500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
Numero MDL MFCD00012458
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Acetate
Punto di fusione 292°C
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare CH3COOK
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Informazioni di solubilità Soluble in water, 98.2g/L at 20°C
Peso formulazione 98.14g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.57g/cu.cm at 25°C
Titolo del prodotto
Potassium Acetate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >