Learn More
Potassium acetate, ACS, 99% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11366798
Potassium acetate, ACS, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11366798
2 kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Codice prodotto. 11366798
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013449.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Potassium acetate is used as deicer to remove snow and ice from the surface and is considered as a replacement for calcium chloride or magnesium chloride. It is used as a food additive; as a buffer in biological research; as extinguishing agent used in class K fire extinguishers and as a catalyst to produce polyurethane polymers. It is utilized for the precipitation of dodecyl sulfate bound proteins thereby removal of proteins from DNA. It plays an important role for preserving tissues, fixation and mummification. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
Molecular Weight (g/mol) 98.142
Numero MDL MFCD00012458
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC Name potassium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium acetate
Punto di fusione 292°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 kg
Formula lineare CH3CO2K
Beilstein 3595449
Indice di Merck 14,7605
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and ammonia; Insoluble in acetone and ether.
Peso formulazione 98.15
Percent Purity ≥99%
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.57
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP19L040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2025 Catalog Number013449.36,013449.A3,013449.F7,013449.22
Numero di lottoP18L046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2025 Catalog Number013449.36,013449.A3,013449.F7,013449.22
Numero di lottoP10L016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/03/2025 Catalog Number013449.36,013449.A3,013449.F7,013449.22
Numero di lottoZ19K027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/01/2025 Catalog Number013449.36,013449.A3,013449.F7,013449.22
Numero di lottoM09L033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/01/2025 Catalog Number013449.36,013449.A3,013449.F7,013449.22
Titolo del prodotto
Potassium acetate, ACS, 99% min, Thermo Scientific Chemicals >