Learn More
Potassium carbonate, 98%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15550554
compliance-icons
Potassium carbonate, 98%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15550554
25 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Codice prodotto. 15550554
Marca: Thermo Scientific Acros 447620250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC Name dipotassium carbonate
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium carbonate
Punto di fusione 891.0°C
Quantità 25 kg
Formula lineare K2CO3
Indice di Merck 15,774
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
Peso formulazione 138.21
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 2.0% max.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464248 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/06/2024 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numero di lottoA0459198 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2024 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numero di lottoA0415464 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numero di lottoA0425098 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numero di lottoA0396769 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number447620010,447620250,447620050
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium carbonate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium carbonate
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Potassium carbonate, 98%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >