Learn More
Soluzione di cloruro di potassio, 3M
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
1000 ml
Descrizione
Potassium chloride solution 3 mol/l 1000 ml in DURAN™ glass bottle, sterilized
Specifica
Specifica
Punto di fusione | −9.7°C |
Punti di ebollizione | 106.3°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.13g/cm3 |
Concentrazione | 3 M |
pH | 7 |
Quantità | 1000 ml |
Tipo di soluzione | Soluzione di cloruro di potassio |
Odore | Odorless |
Imballaggio | DURAN™ Bottle |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Soluzione di cloruro di potassio, 3M >