Learn More
Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K{2}CO{3} 2.0% max, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11326808
Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K{2}CO{3} 2.0% max, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11326808
500 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Codice prodotto. 11326808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013451.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use in Soap Manufacture, in Bleaching, As An Electrolyte
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagentPotassium hydroxide acts as a precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further, it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1320°C to 1324°C
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide
Punto di fusione 360°C
Nota nome For ACS analysis; Usually contains 10-15% water
Colore White
Forma fisica Pellets
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 85% min.
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,and glycerol. Slightly soluble in ether.
IUPAC Name potassium;hydroxide
Peso formulazione 56.11
Grado ACS
Odore Odorless
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Aspetto White pellets
Pressione del vapore 0.13 hPa at 611°C.
Densità 2.044 g/cm3
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN04L011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
Numero di lottoM13L010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
Numero di lottoZ10K030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
Numero di lottoW03K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2024 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
Numero di lottoU27K034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2024 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium hydroxide
Titolo del prodotto
Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K{2}CO{3} 2.0% max, Thermo Scientific Chemicals >