Learn More
Potassium Hydroxide, Pellets, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™ Codice prodotto.: 15518094
compliance-icons compliance-icons
Potassium Hydroxide, Pellets, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518094
2.5 kg, Poly Bottle
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Codice prodotto. 15518094
Marca: Avantor J.T.Baker 315205
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC Name potassium;hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydroxide
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 56.11
Grado Multi-Compendial/NF
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 2.04kg
Forma fisica Pellet
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Potassium Hydroxide, Pellets, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™ >