Learn More
Potassium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15610810
Potassium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15610810 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
4 x 5 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Codice prodotto. 15610810
Marca: Honeywell-Fluka 060054X5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydroxide
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Formula lineare KOH
Numero UN UN1813
Quantità 4 x 5 kg
IUPAC Name potassium;hydroxide
Peso formulazione 56.11
Percent Purity 85 to 100.5%
Grado puriss.
Pressione del vapore 1mmHg (719°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide
Titolo del prodotto
Potassium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets, Honeywell Fluka™ >