Learn More
Potassium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11460623
Potassium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11460623
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11460623
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12704.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Potassium iodide is used in pharmaceutical formulations and in film photography as a source of iodine. It is widely used as an analytical Reagent in iodometric tritrations. Apart from its application as a source of iodide to produce organo iodine compounds such as in Sandmeyer reactions, potassium iodide finds extensive use as a nucleophilic catalyst for several alkylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium iodide is used in pharmaceutical formulations and in film photography as a source of iodine. It is widely used as an analytical Reagent in iodometric tritrations. Apart from its application as a source of iodide to produce organo iodine compounds such as in Sandmeyer reactions, potassium iodide finds extensive use as a nucleophilic catalyst for several alkylation reactions.
Solubility
Soluble in water
Notes
Being a mild reducing agent, it gets converted into iodine by oxidizing reagents. Potassium iodide should be handled with gloves since it is a mild irritant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 681°C
Quantità 250 g
Indice di Merck 14,7643
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 166.01
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.677
Sensibilità Air and light sensitive
Densità 3.12
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252492 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/09/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numero di lotto10252491 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/09/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numero di lotto10250093 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numero di lotto10248384 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/11/2023 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
Numero di lotto10246673 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/05/2023 Catalog NumberA12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodide (KI)
Titolo del prodotto
Potassium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >