Learn More
Potassium perrhenate, 99% (metals basis), Re 64%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11371219
Potassium perrhenate, 99% (metals basis), Re 64%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371219
2 g
Click to view available options
Quantità:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Codice prodotto. 11371219
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011411.04
A powerful oxidizer
A powerful oxidizer. Also used for spectrometry, tungsten wire cathode coating color film and as catalyst. Potassium perrhenate is used as strong oxidizing agent and used in the synthesis of technetium and rhenium organometallic radiopharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10466-65-6
Formula molecolare KO4Re
Molecular Weight (g/mol) 289.30
Numero MDL MFCD00011365
InChI Key QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium perrhenate, potassiumperrhenate, k.o4re, potassium rhenium oxide kreo4, perrhenic acid hreo4 , potassium salt, potassium perrhenate vii, acmc-1bx96, perrhenic acid potassium salt, potassium oxido trioxo rhenium, potassium perrhenate kreo4
PubChem CID 3661560
IUPAC Name potassium;oxido(trioxo)rhenium
SMILES [K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1360°C to 1370°C
Materiale o nome chimico Potassium perrhenate
Punto di fusione 550°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 289.3
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Re 64%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.643
Densità 4.887 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ07H023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number
Numero di lottoL28S036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoZ11E009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoK25U021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number
Numero di lottoC05Y023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
Potassium perrhenate, 99% (metals basis), Re 64%, Thermo Scientific Chemicals >