Learn More
Potassium phosphate, anhydrous, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11398708
Potassium phosphate, anhydrous, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11398708
1 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11398708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041587.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Potassium phosphate is used as a fertilizer and food additive. It serves as a buffering agent to regulate pH. It is also used in optical modulators and for non-linear optics such as second-harmonic generation (SHG). It is involved in the phase-transfer catalyzed preparation of acetylenes from the corresponding vicinal dibromo compounds through double dehydrobromination. It is also useful for the oxidative coupling of thiols to disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-53-2
Formula molecolare K3O4P
Molecular Weight (g/mol) 212.265
Numero MDL MFCD00036295
InChI Key LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC Name tripotassium;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, anhydrous
Punto di fusione 1340°C
Forma fisica Granules
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 212.27
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.564 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoW27K055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
Numero di lottoM16K004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2024 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
Numero di lottoC13Z026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
Numero di lotto10187079 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
Numero di lottoI10S013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number041587.A1,041587.30,041587.A7
Titolo del prodotto
Potassium phosphate, anhydrous, 97%, Thermo Scientific Chemicals >