Learn More
Potassium tert-butoxide, pure, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
203.01€ - 2197.94€
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium tert-butoxide |
---|---|
CAS | 865-47-4, 109-99-9 |
Colore | Colorless to Orange-Yellow |
Forma fisica | Solution |
Formula lineare | (CH3)3COK |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10527003
|
Thermo Scientific Acros
371221000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
203.01€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10436583
|
Thermo Scientific Acros
371220010 |
1 L | AcroSeal™ Glass Bottle |
1130.63€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11975851
|
Thermo Scientific Acros
371220025 |
2.5 L | AcroSeal™ Glass Bottle |
2197.94€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Potassium tert-butoxide | |
Colorless to Orange-Yellow | |
(CH3)3COK | |
−19°C | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;2-methylpropan-2-olate | |
112.21 | |
0.95 to 1.10M | |
0.9020g/mL |
865-47-4, 109-99-9 | |
Solution | |
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
23665647 | |
Pure | |
0.902 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes severe skin burns and eye damage.
May form explosive peroxides.
Highly flammable liquid and vapor.
Suspected of causing cancer.
Reacts violently with water.<br/
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-740-3
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tetrahydrofuran
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.