Learn More
Potassium vinyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11374855
Potassium vinyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374855
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11374855
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17970.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13682-77-4
Formula molecolare C2H3BF3K
Molecular Weight (g/mol) 133.95
Numero MDL MFCD02093335
InChI Key ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 23679353
IUPAC Name potassium;ethenyl(trifluoro)boranuide
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium vinyltrifluoroborate
Punto di fusione 230°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 7777570
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 133.95
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10237708 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2023 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numero di lotto10243314 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/09/2022 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numero di lotto10189530 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numero di lotto10116653 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numero di lotto5005A19W Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium vinyltrifluoroborate
Titolo del prodotto
Potassium vinyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >