Learn More
Ohaus™ Adattatore di corrente
Use this universal power adaptor with Ohaus™ balances.
Marca:  Ohaus™ 46001724
35.99 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11782148
  • 41.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Without plug
  • 120V, 50/60Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
120 V, 50/60 Hz
1 ciascuno
Adattatore di corrente
Titolo del prodotto
Ohaus™ Adattatore di corrente > Voltage: 120V