Learn More
UVP Power supply Pen-Ray PS2 RMS 2000 Vac lamp current 6mA 220-240V 50/60Hz for use with Pen-Ray lamp UVP
Marca:  UVP 99-0056-02
Codice prodotto. 12823828
  • 436.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Pen-Raylamp
220/240 V
Power supply for Pen-Ray PS2 RMS 2000 Vac lamp
50/60 Hz
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
UVP Power supply Pen-Ray PS2 RMS 2000 Vac lamp current 6mA 220-240V 50/60Hz for use with Pen-Ray lamp UVP >