Learn More
Bohlender™ Giunti a vite HT in PPS
Tappi a vite da utilizzare per collegare apparecchiature e raccordi con filettature GL a tubi a parete spessa o a tubi in vetro, plastica o metallo. I giunti a vite HT in PPS Bohlender™ BOLA™ sono ideali per il fissaggio di sonde, termometri, tubi per immersione o cavi nei recipienti di reazione.
Marca:  Bohlender™ D630-62
Codice prodotto. 10787872
  • 124.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Black PPS screw cap
  • Inner parts: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE tapered ring and sealing ring
  • For tubing diameters under 3mm (not exposed to the medium)
  • Good chemical resistance
  • The medium is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
Conformità FDA
For 8mm tubing O.D.
1 ciascuno
Nero
250°C
PTFE
−50°C
GL 25
10 bar
Giunto filettato HT